Få mere at vide
Epredia™ Formal-Fixx™ 10% Neutral Buffered Formalin
Artikelnummer. 12673026 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Mængde:
120 ml beholder 60 ml fyldt
3,8 l
5 gal. (19 l)
60 ml beholder 30 ml fyldt
90 ml
Pakningsstørrelse:
19 L
Hver
Pakke med 125
Pakke med 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12673026 5 gal. (19 l) 19 L
10611294 3,8 l Hver
12539996 - Pakke med 2
12580057 60 ml beholder 30 ml fyldt Pakke med 125
15182527 90 ml Pakke med 125
12590057 120 ml beholder 60 ml fyldt Pakke med 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12673026 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 6764240
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Produce consistent results and extend life of rotary valve in tissue processors with Epredia™ Formal-Fixx™ 10% Neutral Buffered Foramalin.
  • Phosphate-free
  • Use for storage of all tissue types
  • Stores specimens without excessive shrinking or hardening
  • Available premixed, ready-to-use, or in economical concentrate
  • Concentrate is not affected by freezing, reduces shelf space, and is less expensive to ship
  • Pre-filled, leak-resistant cups are available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Emballagetype Ea.
Produkttype Formalin
Mængde 5 gal. (19 l)
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P361 + P364-Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: formaldehyde, methylalcohol, maleic acid, sodium hydroxide