Få mere at vide
Epredia™ Formal-Fixx™ 10% neutralt bufferet formalin
Artikelnummer. 12580057 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Mængde:
120 ml beholder 60 ml fyldt
3,8 l
5 gal. (19L)
60 ml beholder 30 ml fyldt
90 ml
Pakningsstørrelse:
19 L
Hver
Pakke med 125
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12580057 60 ml beholder 30 ml fyldt Pakke med 125
12673026 5 gal. (19L) 19 L
10611294 3,8 l Hver
12539996 - -
15182527 90 ml Pakke med 125
12590057 120 ml beholder 60 ml fyldt Pakke med 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12580057 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 9990914
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2110.00 DKK
    1706.94 DKK / Pakke med 125
    Spare 403.06 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opnå ensartede resultater og forlænge levetiden for rotationsventilen i vævsprocessorer med Epredia™ Formal-Fixx™ 10% neutralbufferet foramalin.
  • Fosfatfri
  • Brug til opbevaring af alle vævstyper
  • Opbevarer prøver uden overdreven krympning eller hærdning
  • Fås færdigblandet, klar til brug eller i økonomisk koncentrat
  • Koncentrat påvirkes ikke af frysning, reducerer hyldepladsen og er billigere at sende
  • Forudfyldte, lækagesikre kopper fås
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Emballagetype 125/Cs.
Produkttype Formalin
Mængde 60 ml beholder 30 ml fyldt