Få mere at vide
Epredia™ Formal-Fixx™ 10% Neutral Buffered Formalin
Artikelnummer. 12539996 Shop alle Epredia produkter
Pakningsstørrelse:
19 L
Hver
Pakke med 125
Pakke med 2
Mængde:
120 ml beholder 60 ml fyldt
3,8 l
5 gal. (19 l)
60 ml beholder 30 ml fyldt
90 ml
Product Code. 12539996
Brand: Epredia™ 9990244
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Produce consistent results and extend life of rotary valve in tissue processors with Epredia™ Formal-Fixx™ 10% Neutral Buffered Foramalin.
  • Phosphate-free
  • Use for storage of all tissue types
  • Stores specimens without excessive shrinking or hardening
  • Available premixed, ready-to-use, or in economical concentrate
  • Concentrate is not affected by freezing, reduces shelf space, and is less expensive to ship
  • Pre-filled, leak-resistant cups are available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Phosphate-free neutral buffered 10% Formalin
Emballage 2/case
Mængde Reconstituted to 5 Liters (Ea.)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H370-Forårsager organskader.
Precautionary Statement
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P330-Skyl munden.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: formaldehyde, methylalcohol, maleic acid, sodium hydroxide