Få mere at vide
Epredia™ Formal-Fixx™ 10% neutralt bufferet formalin
Artikelnummer. 10611294 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Mængde:
120 ml beholder 60 ml fyldt
3,8 l
5 gal. (19L)
60 ml beholder 30 ml fyldt
90 ml
Pakningsstørrelse:
19 L
Hver
Pakke med 125
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10611294 3,8 l Hver
12673026 5 gal. (19L) 19 L
12539996 - -
12580057 60 ml beholder 30 ml fyldt Pakke med 125
15182527 90 ml Pakke med 125
12590057 120 ml beholder 60 ml fyldt Pakke med 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10611294 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 6764254
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    557.45 DKK
    489.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 68.45 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opnå ensartede resultater og forlænge levetiden for rotationsventilen i vævsprocessorer med Epredia™ Formal-Fixx™ 10% neutralbufferet foramalin.
  • Fosfatfri
  • Brug til opbevaring af alle vævstyper
  • Opbevarer prøver uden overdreven krympning eller hærdning
  • Fås færdigblandet, klar til brug eller i økonomisk koncentrat
  • Koncentrat påvirkes ikke af frysning, reducerer hyldepladsen og er billigere at sende
  • Forudfyldte, lækagesikre kopper fås
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen Genopbygget til 5 gal. (19 L)
Emballagetype Ea.
Produkttype Formalin
Mængde 3,8 l