Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Finesse™ ME/E-serien engangsbladeholdere, lav profil
Artikelnummer. 12037159 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Profil:
Low (Lav)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Profil Pakningsstørrelse
12037159 Low (Lav) Hver
1 options
Artikelnummer. 12037159 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. A77510272
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23950.00 DKK
    18711.58 DKK / Pakke med 1
    Spare 5238.42 DKK
    21% Slukket
På lager
Eliminer behovet for at skifte til en anden knivholder for større prøver ved at bruge Epredia™ Shandon™ Finesse™ ME/E-serien engangsbladholdere.
  • Forbedret spændemekanismedesign reducerer behovet for knivholdervedligeholdelse betydeligt og forbedrer pålideligheden
  • Konsistente reproducerbare sektioner leveres
  • Større klemplade gør det lettere at hente sektionen
  • Fastspændt klinge er fuldt understøttet i hele sin længde
  • Hele øverste trin bevæger sig sideværts for sikrere drift
  • Minimeret slid på klemmemekanismen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Lav profil
Profil Low (Lav)
Til brug med (udstyr) Standard eller Epredia Kassetter