Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Finesse™ Fint orienterende hoved
Artikelnummer. 12658046 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Produkttype:
Fint orienterende hoved
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
12658046 Fint orienterende hoved Hver
1 options
Artikelnummer. 12658046 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 77510166
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3775.00 DKK
    2946.59 DKK / Pakke med 1
    Spare 828.41 DKK
    21% Slukket
Forventet forsendelse: 11-02-2027
Designet til Epredia™ Shandon™ Kun Finesse ME/E-serien, den Epredia™ Finesse Fine Orienting Head er af fremragende kvalitet.
  • Tillader xy-orientering af prøven
  • Leveres kun med mikrotomerne af Finesse ME+ og E+ model
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Fint orienterende hoved