Få mere at vide
Epredia™ EZ Single Cytofunnel™ med brune filterkort
Artikelnummer. 10006318 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Mængde:
40/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10006318 40/Cs. Pakke med 40
1 options
Artikelnummer. 10006318 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. A78710004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    777.00 DKK
    586.30 DKK / Pakke med 40
    Spare 190.70 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Brug Epredia™ EZ Single Cytofunnel™ med brune filterkort til prøvevolumener på 0,4 ml eller mindre.
  • Celleaflejringsområde på 6 mm i diameter (28 mm 2 )
  • Forudsat brunt filterkort for langsommere sugeevne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Oversigt Cytofunnel med brune filterkort og hætter
Mængde 40/Cs.
Type Cytofunnel med brunt filterkort
Volumen (metrisk) 0.4 mL
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.