Beskrivelse
- Minimerer behovet for forcentrifugering
- Øger celleudbyttet med celleaflejringsområde på 22 x 14,75 mm (325 mm 2 )
- Forbereder både lufttørrede og faste præparater, hvilket giver yderligere værdifuld diagnostisk information
- Inkluderer Epredia™ EZ Megafunnel™ Cytoslides™
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 25/Cs. |
| Type | Megafunnel |