Få mere at vide
Epredia™ EZ dobbelt Cytofunnel™
Artikelnummer. 11911788 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Mængde:
200/Cs.
40 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 40
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11911788 40 pakker Pakke med 40
12076689 200/Cs. Pakke med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11911788 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. A78710005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1150.00 DKK
    893.58 DKK / Pakke med 40
    Spare 256.42 DKK
    22% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Fordoble antallet af prøvepræsentationer pr. kørsel med Epredia™ EZ dobbelt Cytofunnel™ .
  • Engangsprøvekamre med hvide filterkort og hætter
  • Tragtmarkeringer svarende til glidemarkeringer for enkel identifikation
  • Formonteret filterkort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Mængde 40 pakker
Type EZ dobbelt Cytofunnel™ , Med filterkort og hætter
Volumen (metrisk) 0,05 til 0,25 ml