Beskrivelse
- Brugsklar
- Producerer ensartede resultater
- Stabil og bundfaldsfri; ingen filtrering
- Kompatibel med alle alun hæmatoxylin pletter
- Tilgængelig i alkoholiske eller vandige formuleringer
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Vandig Eosin Y-farve |
| Mængde | 1 l |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Shandon Eosin-Y Alcoholic
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: formaldehyde, aceticacid, sodium acetate, eosin-Y dye