Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Eosin-Y bejdse
Artikelnummer. 10562614 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Mængde:
1 l
4 l
Hver
Produkttype:
Alkoholisk Eosin Y Plein
Vandig eosin og plet
Pakningsstørrelse:
4 L
Pakke med 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Produkttype Pakningsstørrelse
10562614 1 l Alkoholisk Eosin Y Plein Pakke med 2
10483750 4 l Alkoholisk Eosin Y Plein 4 L
12532756 1 l Vandig eosin og plet Pakke med 2
10188418 Hver Vandig eosin og plet -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10562614 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 6766007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    347.00 DKK
    270.94 DKK / Pakke med 2
    Spare 76.06 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Fremstil strålende farvning med Epredia™ Shandon™ Eosin-Y, en hurtigtvirkende cytoplasmatisk modfarvning.
  • Brugsklar
  • Producerer ensartede resultater
  • Stabil og bundfaldsfri; ingen filtrering
  • Kompatibel med alle alun hæmatoxylin pletter
  • Tilgængelig i alkoholiske eller vandige formuleringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 l
Produkttype Alkoholisk Eosin Y Plein