Beskrivelse
- Brugsklar
- Producerer ensartede resultater
- Stabil og bundfaldsfri; ingen filtrering
- Kompatibel med alle alun hæmatoxylin pletter
- Tilgængelig i alkoholiske eller vandige formuleringer
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 4 l |
| Produkttype | Alkoholisk Eosin Y Plein |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Shandon Eosin-Y Alcoholic
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P330-Skyl munden.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.