Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Eosin-Y bejdse
Artikelnummer. 10188418 Shop alle Epredia produkter
Mængde:
1 l
4 l
Hver
Type:
Alkoholisk Eosin Y-farve
Vandig Eosin Y-farve
Pakningsstørrelse:
4 L
Pakke med 2
Artikelnummer. 10188418
Brand: Epredia™ 6766010
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstil strålende farvning med Epredia™ Shandon™ Eosin-Y, en hurtigtvirkende cytoplasmatisk modfarvning.
  • Brugsklar
  • Producerer ensartede resultater
  • Stabil og bundfaldsfri; ingen filtrering
  • Kompatibel med alle alun hæmatoxylin pletter
  • Tilgængelig i alkoholiske eller vandige formuleringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Vandig Eosin Y-farve
Mængde Hver
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H371-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P313-Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: formaldehyde, aceticaid, sodium acetate, eosin-Y dye