Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Indstøbningsringe
Artikelnummer. 12540077 Shop alle Epredia produkter
Farve:
Blå
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. 12540077
Brand: Epredia™ 1000956
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Identificer prøver på lager med Epredia™ Shandon™ Indlejringsringe, som sikkert holder vævsprøver til sektionering.
  • Fremstillet af kraftig polystyren
  • Passer godt i mikrotompatronadaptere
  • Leveres i æsker med 250 ringe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
Materiale Polystyren
Produkttype Indstøbningsringe