Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ EA-50 bejdse
Shop alle Epredia produkter
Mængde:
4 l
Pakningsstørrelse:
4 L
Beskrivelse
- Polykromatisk cytoplasmatisk farvning
- Biologisk farvningskommission-certificeret farvestof
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Farvning af cellulære komponenter |
| Mængde | 4 l |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Cytological stain EA-50 / EA-65
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H371-Kan forårsage organskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Ethyl alcohol, Methyl alcohol, Isopropylalcohol, Phosphotungstic acid, Eosin-YDye