Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Manuel knoglesav med dobbelt klinge
Artikelnummer. 15200289 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Længde (engelsk):
7 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (engelsk) Pakningsstørrelse
15200289 7 tommer Hver
1 options
Artikelnummer. 15200289 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 1001797
På lager
De Epredia™ Shandon Dual Blade Manual Bone Save laver samtidige parallelle snit for at fjerne en skive knogle til bearbejdning.
Operatøren placerer knoglen mellem de bevægelige overkæber og den faste underkæbe på knoglesaven for at holde prøven sikkert.
  • Skærer let en lang række knogler, inklusive svære lårbenshoveder
  • Manuelt design hæmmer aerosoler sammenlignet med elektriske save
  • Nem at rengøre, højkvalitets båndsav med dobbelte klinger giver ensartede snit
  • 7x 9in.W (17,8Lx 22,9 cm) enhed kan rumme prøver op til 7x 9in.W (7,6Lx 10,2 cm) i tværsnit og af ubestemt længde
Indeholder: Et sæt hver med grove og fine klinger; udskiftningsklingesæt inkluderer led.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Manuel knoglesav med dobbelt klinge
Oversigt Manuel knoglesav
Inkluderer Et sæt hver med grove og fine klinger
Længde (engelsk) 7 tommer
Længde (metrisk) 17.8 cm