Få mere at vide
Epredia™ Dobbelt Cytoslide™ Objektglas til mikroskop
Shop alle Epredia produkter
Oversigt:
Belagt
Ubelagt
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Prøven vises i en cirkel markeret som 1 eller 2
- Nummercirkler svarer til Cytofunnel™ kammer
Bestillingsadvarsel:
- Sælges i æsker med 100 objektglas
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Dobbelt Cytoslide |
| Farve | Almindelig |
| Oversigt | Ubelagt |