Få mere at vide
Epredia™ Dobbelt Cytoslide™ Objektglas til mikroskop
Artikelnummer. 12006689 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Oversigt:
Belagt
Ubelagt
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
12006689 Ubelagt Pakke med 100
12016689 Belagt Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12006689 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 5991054
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    597.00 DKK
    547.27 DKK / Pakke med 100
    Spare 49.73 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Bruge Epredia™ Shandon™ Dobbelt Cytoslides™ med Epredia™ Shandon™ EZ dobbelt Cytofunnel™ Kamre.
  • Prøven vises i en cirkel markeret som 1 eller 2
  • Nummercirkler svarer til Cytofunnel™ kammer
Bestillingsadvarsel:
  • Sælges i æsker med 100 objektglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Dobbelt Cytoslide
Farve Almindelig
Oversigt Ubelagt