Få mere at vide
Epredia™ Dobbelt Cytofunnel™
Shop alle Epredia produkter
Mængde:
25 Pk.
500/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 500
Beskrivelse
- Producerer mere omkostningseffektive tyndtlagspræparater sammenlignet med andre tyndtlagsmetoder
- Reducerer risikoen for eksponering for patogene prøver
- Reducerer forberedelsestiden
- Engangs for at eliminere tidskrævende dekontaminering og rengøring
- Epredia™ Dobbelt Cytofunnel™ KRÆVER Epredia™ Cytoclips™
- Reducerer muligheden for krydskontaminering
- Har tragtmarkeringer svarende til slidemarkeringer for enkel identifikation
Inkluderer:
- Formonteret filterkort
- Lukkehætter
- Brugervenlige betjeningsillustrationer
Specifications
Specifications
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Mængde | 500/Cs. |
| Type | Dobbelt Cytofunnel™ , Med filterkort og hætter |
| Volumen (metrisk) | 0,05 til 0,25 ml |