Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Dissektionsbakke til hævede dissektionsplader, 12 x 11 tommer.
Artikelnummer. p-4520605 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (engelsk):
23 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12663026
Brand: Epredia™ 3611403
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Epredia™ Shandon Dissektionsbakke til hævede dissektionsbrætter har rigelig plads til dræning og instrumenter.
  • Fire prægninger på bakkebunden holder hævede dissektionsplader 356 og 35614
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dissektionsbakke
Materiale Polyethylen
Størrelse Større
Længde (engelsk) 23 tommer
Bredde (engelsk) 16 tommer