Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Dissektionsbakke til hævede dissektionsplader, 12 x 11 tommer.
Artikelnummer. 12663026 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (engelsk):
23 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (engelsk) Pakningsstørrelse
12663026 23 tommer Hver
1 options
Artikelnummer. 12663026 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 3611403
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3420.00 DKK
    3383.18 DKK / Pakke med 1
    Spare 36.82 DKK
    1% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Epredia™ Shandon Dissektionsbakke til hævede dissektionsbrætter har rigelig plads til dræning og instrumenter.
  • Fire prægninger på bakkebunden holder hævede dissektionsplader 356 og 35614
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Dissektionsbakke
Materiale Polyethylen
Størrelse Større
Længde (engelsk) 23 tommer
Bredde (engelsk) 16 tommer