Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Disposable Base Molds, 0.95 x 0.95 x 0.2 in. (24 x 24 x 5mm)
Artikelnummer. p-4524725 Shop alle Epredia produkter
Længde (metrisk):
7 mm
15 mm
24 mm
Bredde (metrisk):
7 mm
15 mm
24 mm
30 mm
37 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 12503557
Brand: Epredia™ 41740
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Promote rapid paraffin hardening with Epredia™ Shandon™ Disposable Base Molds.
  • Constructed of rigid transparent plastic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Base Mold
Materiale Plastic
Længde (metrisk) 7 mm
Bredde (metrisk) 7 mm
Længde (engelsk) 0.275 in.
Bredde (engelsk) 0.275 in.
Dybde (metrisk) 5 mm
Dybde (engelsk) 0.2 in.
Engangs Single-use