Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Disposable Base Molds, 0.95 x 0.95 x 0.2 in. (24 x 24 x 5mm)
Artikelnummer. 12613036 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
7 mm
15 mm
24 mm
Bredde (metrisk):
7 mm
15 mm
24 mm
30 mm
37 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
12613036 24 mm 30 mm Pakke med 500
12503557 7 mm 7 mm Pakke med 500
12559036 15 mm 15 mm Pakke med 500
12542696 24 mm 24 mm Pakke med 500
11356810 24 mm 37 mm Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12613036 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 41743
Antal Pris
1 1310.00 DKK / Pakke med 500
6 1239.26 DKK / Pakke med 500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Promote rapid paraffin hardening with Epredia™ Shandon™ Disposable Base Molds.
  • Constructed of rigid transparent plastic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Base Mold
Materiale Plastic
Længde (metrisk) 24 mm
Bredde (metrisk) 30 mm
Længde (engelsk) 0.95 in.
Bredde (engelsk) 1.2 in.
Dybde (metrisk) 5 mm
Dybde (engelsk) 0.2 in.
Engangs Single-use