Få mere at vide
Epredia™ Cytospin™ Opsamlingsvæske
Shop alle Epredia produkter
Mængde:
120 ml
500 ml
4 l
Pakningsstørrelse:
15 L
3.8 L
Pakke med 125
Pakke med 2
Beskrivelse
- Pakket i praktisk pumpeflaske eller færdigfyldte prøvebægre
- Klar til brug alcohol/Carbowax™ (PEG) kombination til direkte prøveopsamling og fiksering
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Opsamlingsvæske |
| Mængde | 120 ml |
| Løsningstype | Kombination af alkohol/karbovoks (PEG). |