Learn More
Epredia™ Cytospin™ Opsamlingsvæske
Product Code. 10589248 Shop All Epredia Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
120 ml
500 ml
4 l
Unit Size:
15 L
3.8 L
Pakke med 125
Pakke med 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
10589248 4 l 3.8 L
12570057 120 ml 15 L
12638016 120 ml Pakke med 125
10178278 500 ml Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10589248 Supplier Epredia™ Supplier No. 6768001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    507.00 DKK
    392.08 DKK / 3.8 L
    Spare 114.92 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Opbevar prøver eller ufarvede objektglas i uger uden negativ effekt med Epredia™ Shandon™ Cytospin™ Opsamlingsvæske.
  • Pakket i praktisk pumpeflaske eller færdigfyldte prøvebægre
  • Klar til brug alcohol/Carbowax™ (PEG) kombination til direkte prøveopsamling og fiksering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Opsamlingsvæske
Mængde 4 l
Løsningstype Kombination af alkohol/karbovoks (PEG).