Få mere at vide
Epredia™ Cytospin™ Opsamlingsvæske
Artikelnummer. 10178278 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Mængde:
120 ml
500 ml
4 l
Pakningsstørrelse:
15 L
3.8 L
Pakke med 125
Pakke med 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10178278 500 ml Pakke med 2
12570057 120 ml 15 L
12638016 120 ml Pakke med 125
10589248 4 l 3.8 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10178278 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 6768315
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    482.00 DKK
    273.60 DKK / Pakke med 2
    Spare 208.40 DKK
    43% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opbevar prøver eller ufarvede objektglas i uger uden negativ effekt med Epredia™ Shandon™ Cytospin™ Opsamlingsvæske.
  • Pakket i praktisk pumpeflaske eller færdigfyldte prøvebægre
  • Klar til brug alcohol/Carbowax™ (PEG) kombination til direkte prøveopsamling og fiksering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Opsamlingsvæske
Mængde 500 ml
Løsningstype Kombination af alkohol/karbovoks (PEG).