Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ CytoRich™ Rød opsamlingsvæske
Artikelnummer. 15337908 Shop alle Epredia produkter
Mængde:
20 ml
120 ml
500 ml
1 gal.
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
Pakke med 125
Pakke med 180
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15337908
Brand: Epredia™ B9990800
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Giver mulighed for mere nøjagtig evaluering af cytologiske træk med Epredia™ Shandon™ CytoRich™ Red Collection Fluid, som lyserer røde blodlegemer og solubiliserer proteiner.
  • Forfyldte beholdere til rådighed
  • Klar til brug, alkoholbaseret væske
  • Kompatibel med immunhistokemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Opsamlingsvæske
Mængde 1 gal.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H371-Kan forårsage organskader.
  • EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: isopropyl alcohol, methyl alcohol, ethylene glycol, formaldehyde, sodium hydroxide, monodoium phosph