Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ CytoRich™ Rød opsamlingsvæske
Artikelnummer. 12638346 Shop alle Epredia produkter
Mængde:
20 ml
120 ml
500 ml
1 gal.
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
Pakke med 125
Pakke med 180
Artikelnummer. 12638346
Brand: Epredia™ B9990803
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Giver mulighed for mere nøjagtig evaluering af cytologiske træk med Epredia™ Shandon™ CytoRich™ Red Collection Fluid, som lyserer røde blodlegemer og solubiliserer proteiner.
  • Forfyldte beholdere til rådighed
  • Klar til brug, alkoholbaseret væske
  • Kompatibel med immunhistokemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Opsamlingsvæske
Mængde 120 ml