Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ CytoRich™ Rød opsamlingsvæske
Shop alle Epredia produkter
Mængde:
20 mL
120 mL
500 mL
1 gal.
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
Pakke med 125
Pakke med 180
Beskrivelse
- Forfyldte beholdere til rådighed
- Klar til brug, alkoholbaseret væske
- Kompatibel med immunhistokemi
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Opsamlingsvæske |
| Mængde | 20 mL |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- MIXTURE LIST-Indeholder: isopropyl alcohol, methyl alcohol, ethylene glycol, formaldehyde, sodium hydroxide