Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ CytoRich™ Rød opsamlingsvæske
Artikelnummer. 12502716 Shop alle Epredia produkter
Mængde:
20 ml
120 ml
500 ml
1 gal.
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
Pakke med 125
Pakke med 180
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12502716
Brand: Epredia™ B9990801
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Giver mulighed for mere nøjagtig evaluering af cytologiske træk med Epredia™ Shandon™ CytoRich™ Red Collection Fluid, som lyserer røde blodlegemer og solubiliserer proteiner.
  • Forfyldte beholdere til rådighed
  • Klar til brug, alkoholbaseret væske
  • Kompatibel med immunhistokemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Opsamlingsvæske
Mængde 500 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: isopropyl alcohol, methyl alcohol