Få mere at vide
Epredia™ Cytoclip™ Glideklemme i rustfrit stål
Artikelnummer. 12608036 Shop alle Epredia produkter
Materiale:
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 12608036
Brand: Epredia™ 59910052
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Epredia™ Cytoclip Slide Clip i rustfrit stål holder Cytofunnel™ engangsprøvekammer mod objektglasset.
  • Til forberedelse i Epredia Shandon Cytospin™ Cytocentrifuge
  • Autoklaverbar og genanvendelig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Mængde 6/kasse
Type Side klip