Få mere at vide
Epredia™ Cytoblock™ Celleblokforberedelsessystem
Artikelnummer. 10446640 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Produkttype:
Celleforberedelsessystem
Erstatningsreagens
Pakningsstørrelse:
1 par
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
10446640 Erstatningsreagens Hver
10376294 Celleforberedelsessystem 1 par
10066588 Celleforberedelsessystem Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10446640 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 7401151
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    465.00 DKK
    350.53 DKK / Pakke med 1
    Spare 114.47 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Let hurtig, pålidelig behandling af FNA'er, vævsfragmenter og celleknapper med Cytoblock™ Celleblokforberedelsessystem.
  • Øger evnen til at behandle sparsomt eller uset materiale til celleblokering og reducerer tab af kritisk materiale
  • Velegnet til immunhistokemiske teknikker
  • Erstatter tidskrævende og dyre agar- og trombinteknikker
  • Kræver fosfatfrit fikseringsmiddel på processor, som f.eks Epredia™ fikseringsmidler Zink Formal-Fixx™ , Formal-Fixx , eller Glyo-Fixx™ (formalin-erstatning) eller blot omgå formalinfikseringstrin på processoren
  • Cytoblock systemet kan også køres på et hurtigt biopsiprogram
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Erstatningsreagens