Få mere at vide
Epredia™ Cryochrome™ Indstøbning af harpiks
Artikelnummer. 12570017 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Produkttype:
Cryochrome Sampler farver
Kryokrom gul
Kryokrom pink
Kryokromblå
Kryokromgrøn
Pakningsstørrelse:
120ml
Hver
Pakke med 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
12570017 Cryochrome Sampler farver Pakke med 4
12533527 Kryokromblå Pakke med 4
12560017 Kryokrom gul Pakke med 4
12726087 Cryochrome Sampler farver Hver
12543527 Kryokromgrøn 120ml
12580017 Kryokrom pink Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12570017 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 9990426
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    847.00 DKK
    708.18 DKK / Pakke med 4
    Spare 138.82 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Støttevæv til frossensnit med Epredia™ Cryochrome™ Indstøbning af harpiks.
  • Farvekoder frosne sektioner for nem identifikation og sporing
  • Fire farver tilgængelige: pink, blå, gul, grøn
  • Formuleret med fysiske egenskaber identiske med Cryomatrix™ indstøbning af harpiks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Cryochrome Sampler farver
Mængde 120mL