Få mere at vide
Epredia™ Cryochrome™ Indstøbning af harpiks
Artikelnummer. 12533527 Shop alle Epredia produkter
Produkttype:
Cryochrome Sampler farver
Kryokrom gul
Kryokrom pink
Kryokromblå
Kryokromgrøn
Pakningsstørrelse:
120ml
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 12533527
Brand: Epredia™ 9990422
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Støttevæv til frossensnit med Epredia™ Cryochrome™ Indstøbning af harpiks.
  • Color codes frozen sections for easy identification and tracking
  • Four colors available: pink, blue, yellow, green
  • Formulated with physical characteristics identical to Cryomatrix™ embedding resin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kryokromblå
Mængde 120mL