Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Cell-Fixx™ Spray fikseringsmiddel
Artikelnummer. 12687936 Shop alle Epredia produkter
Mængde:
6 x 50 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 12687936
Brand: Epredia™ 6768326
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Inkluderer Carbowax™ opløsning, som dækker udstrygningen for at bevare cellulære detaljer Forhindrer lufttørrende artefakter og celletab.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Fixativ spray
Mængde 6 x 50 ml
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: isopropyl alcohol, acetone, polyethyleneglycol