Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Broad Point Dressing Thumb Forceps, Fine serrated tip, premium, 5.5 in. (14.0cm)
Shop alle Epredia produkter
Grad:
Præmie
Standard
Længde (engelsk):
4,5 tommer
5 tommer
5,5''
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Funktioner:
- Korrekt hærdet, hærdet og passiveret
- Elektronisk poleret og renset for en finish af høj kvalitet
- Mønstre, dimensioner og finish holdt til krævende standarder
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Tommelfingertang |
| Grad | Standard |
| Længde (engelsk) | 5,5'' |
| Længde (metrisk) | 14 cm |