Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Broad Point Dressing tommelfingerpincet, fint savtakket spids, premium, 5,5 tommer (14,0 cm)
Shop alle Epredia produkterDescription
Funktioner:
- Korrekt hærdet, hærdet og passiveret
- Elektronisk poleret og renset for en finish af høj kvalitet
- Mønstre, dimensioner og finish holdt til krævende standarder
Specifications
Specifications
| Produkttype | Tommelfingertang |
| Grad | Standard |
| Længde (engelsk) | 5,5'' |
| Længde (metrisk) | 14 cm |