Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Broad Point Dressing Thumb Forceps, Fine serrated tip, premium, 5.5 in. (14.0cm)
Shop alle Epredia produkter
Grad:
Præmie
Standard
Længde (engelsk):
4,5 tommer
5 tommer
5,5''
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Features:
- Properly hardened, tempered and passivated
- Electronically polished and cleaned for a high-quality finish
- Patterns, dimensions and finish held to exacting standards
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Thumb Forceps |
| Grad | Præmie |
| Længde (engelsk) | 5 tommer |
| Længde (metrisk) | 12.7 cm |