Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Biopsy Processing/Embedding Cassettes II in Tube Packs, aqua
Shop alle Epredia produkter
Farve:
Aqua
Blå
Fluorescerende grøn
Fluorescerende gul
Fluorescerende lyserød
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Lilla
Lyserød
Orange
Tan
fersken
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 750
Beskrivelse
- Writing face is flat 45° angle
- Locking lid attached by two hinges
- Front or back opening
Ordering Information:
- Packaged in 75-cassette tubes
Tekniske data
Tekniske data
| Pore stil | Small Square Pore |
| Skriveansigtsvinkel | 45° |
| Farve | Grå |
| Produkttype | Biopsy Cassette |