Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Biopsy Processing/Embedding Cassettes II in Tube Packs, aqua
Shop alle Epredia produkter
Farve:
Aqua
Blå
Fluorescerende grøn
Fluorescerende gul
Fluorescerende lyserød
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Lilla
Lyserød
Orange
Tan
fersken
Förpackningsstorlek:
Hver
Pakke med 750
Beskrivning
- Writing face is flat 45° angle
- Locking lid attached by two hinges
- Front or back opening
Ordering Information:
- Packaged in 75-cassette tubes
Specifikationer
Specifikationer
| Pore stil | Small Square Pore |
| Skriveansigtsvinkel | 45° |
| Farve | Tan |
| Produkttype | Biopsy Cassette |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering