Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Biopsy Processing/Embedding Cassettes II in Tube Packs, aqua
Artikelnummer. 12573926 Shop alle Epredia produkter
Farve:
Aqua
Blå
Fluorescerende grøn
Fluorescerende gul
Fluorescerende lyserød
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Lilla
Lyserød
Orange
Tan
fersken
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 750
Artikelnummer. 12573926
Brand: Epredia™ B1000730PK
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Aid the process of speedy and reliable biopsy specimen labeling with Epredia™ Shandon™ Biopsy Processing/Embedding Cassettes II in Tube Packs.
  • Writing face is flat 45° angle
  • Locking lid attached by two hinges
  • Front or back opening
Ordering Information:
  • Packaged in 75-cassette tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Pore stil Small Square Pore
Skriveansigtsvinkel 45°
Farve Lyserød
Produkttype Biopsy Cassette