Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Biopsy Processing/Embedding Cassettes II in Tube Packs, aqua
Artikelnummer. 12563926 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Farve:
Aqua
Blå
Fluorescerende grøn
Fluorescerende gul
Fluorescerende lyserød
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Lilla
Lyserød
Orange
Tan
fersken
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 750
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve unitSize
12563926 Hvid Pakke med 750
12943765 Aqua Pakke med 750
12593926 Blå Pakke med 750
12953765 Fluorescerende grøn Pakke med 750
12963765 Fluorescerende lyserød Pakke med 750
12973765 Fluorescerende gul Pakke med 750
12583926 Grøn Pakke med 750
12983765 Grå Pakke med 750
12993765 Lilla Pakke med 750
12903775 Orange Pakke med 750
12913775 fersken Pakke med 750
12573926 Lyserød Pakke med 750
12923775 Tan Pakke med 750
15135944 Gul Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 12563926 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. B1000730WH
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Aid the process of speedy and reliable biopsy specimen labeling with Epredia™ Shandon™ Biopsy Processing/Embedding Cassettes II in Tube Packs.
  • Writing face is flat 45° angle
  • Locking lid attached by two hinges
  • Front or back opening
Ordering Information:
  • Packaged in 75-cassette tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Pore stil Small Square Pore
Skriveansigtsvinkel 45°
Farve Hvid
Produkttype Biopsy Cassette