Få mere at vide
Buerkle™ Shallow Metal Laboratory Bowl
Artikelnummer. 17574286 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
2,5 l
3 l
5 l
6 l
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17574286 2 l
17564286 1 l
17584286 2,5 l
17594286 3 l
17504296 5 l
17514296 6 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17574286 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 42080021
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Denne skål i rustfrit stål er ideel til desinficering af instrumenter såvel som til at bære forskellige enheder eller prøver.
  • Til rengøring, desinficering, sterilisering eller opbevaring af laboratoriebestik
  • Stabil og hygiejnisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2 l
Dimensioner (L x B x H) 280 x 180 x 50 mm
Højde (metrisk) 50 mm
Længde (metrisk) 280 mm
Materiale Metal
Bredde (metrisk) 180 mm
Længde (engelsk) 11''
Højde (engelsk) 2 tommer
Bredde (engelsk) 7 tommer
Kapacitet (engelsk) 0,5 gal.