Beskrivelse
- Til rengøring, desinficering, sterilisering eller opbevaring af laboratoriebestik
- Stabil og hygiejnisk
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1 l |
| Dimensioner (L x B x H) | 200 x 150 x 50 mm |
| Højde (metrisk) | 50 mm |
| Længde (metrisk) | 200 mm |
| Materiale | Metal |
| Bredde (metrisk) | 150 mm |
| Længde (engelsk) | 7,9 tommer |
| Højde (engelsk) | 2 tommer |
| Bredde (engelsk) | 5,9 tommer |
| Kapacitet (engelsk) | 0,3 gal. |
| Vis mere |