Få mere at vide
Buerkle™ Shallow-Form Photographic Tray without Bottom Ribs
Shop alle Bürkle produkter
Dimensioner (L x B):
110 x 160 mm indvendig bund, 150 x 200 mm ydre kant
140 x 190 mm indvendig bund, 180 x 230 mm ydre kant
190 x 260 mm indvendig bund, 240 x 320 mm ydre kant
260 x 320 mm indvendig bund, 320 x 370 mm ydre kant
310 x 410 mm indvendig bund, 370 x 470 mm ydre kant
420 x 510 mm indvendig bund, 480 x 580 mm ydre kant
510 x 610 mm indvendig bund, 590 x 680 mm ydre kant
Farve:
Hvid
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- PVC
- Shallow form
- Thick sides, shatterproof
- Largely resistant to acids and alkalis
- Temperature resistant from -30°C to +70°C
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B) | 190 x 260 mm indvendig bund, 240 x 320 mm ydre kant |
| Farve | Hvid |
| Højde (metrisk) | 50 mm |
| Længde (metrisk) | 190 mm (Inner Base), 240 mm (Outer Base) |
| Materiale | PVC |
| Type | Photographic Tray |
| Bredde (metrisk) | 260 mm (Inner Base), 320 mm (Outer Base) |
| Højde (engelsk) | 1.96 in. |
| Form | Rectangular |