Få mere at vide
Buerkle™ Shallow-Form Photographic Tray without Bottom Ribs
Artikelnummer. 10157190 Shop alle Bürkle produkter
Dimensioner (L x B):
110 x 160 mm indvendig bund, 150 x 200 mm ydre kant
140 x 190 mm indvendig bund, 180 x 230 mm ydre kant
190 x 260 mm indvendig bund, 240 x 320 mm ydre kant
260 x 320 mm indvendig bund, 320 x 370 mm ydre kant
310 x 410 mm indvendig bund, 370 x 470 mm ydre kant
420 x 510 mm indvendig bund, 480 x 580 mm ydre kant
510 x 610 mm indvendig bund, 590 x 680 mm ydre kant
Farve:
Hvid
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10157190
Brand: Buerkle™ 42032024
Manufactured from high quality rigid PVC. Buerkle™ Shallow Form Photographic Trays without Bottom Ribs are suited for universal laboratory or storage purposes.
  • PVC
  • Shallow form
  • Thick sides, shatterproof
  • Largely resistant to acids and alkalis
  • Temperature resistant from -30°C to +70°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 260 x 320 mm indvendig bund, 320 x 370 mm ydre kant
Farve Rød
Højde (metrisk) 50 mm
Længde (metrisk) 260 mm (Inner Base), 320 mm (Outer Base)
Materiale PVC
Type Photographic Tray
Bredde (metrisk) 320 mm (Inner Base), 370 mm (Outer Base)
Højde (engelsk) 1.96 in.
Form Rectangular