Få mere at vide
Buerkle™ Trevejsventiler
Artikelnummer. 10798711
Materiale:
PVDF
Polypropylen, Polyethylen
Til brug med:
11 til 13 mm dia. Slange
5 til 7 mm dia. Slange
7 til 9 mm dia. Slange
9 til 11 mm dia. Slange
Samlet bredde (metrisk):
4 mm
6 mm
8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10798711
Brand: Buerkle™ 86080100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Trevejsventiler bruges til overførsel af væsker eller gasser for at frigive strømmen, blokere den eller ændre dens retning.
Til overførsel af væsker eller gasser for at frigive strømmen, blokere den eller ændre dens retning
PVDF trevejsventiler :
  • fremragende kemisk resistens, gennemsigtig, velegnet til fødevarer
  • Driftstemperatur: +0 op til +40° Modstandsdygtig over for kompression max. 1 bar
  • Med monteringsplade for nem montering
PP/PE trevejsventiler :
  • til industriel brug, rød/hvid
  • Driftstemperatur: +5 op til +40° C
  • Modstandsdygtig over for kompression max. 1 bar
  • Med monteringsplade for nem montering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Til brug med 9 til 11 mm dia. Slange
Inkluderer Monteringsplade
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 40 °C
Materiale PVDF
Min. Driftstemperatur (metrisk) 0 °C
Samlet bredde (metrisk) 8 mm
Type 3-vejs ventil