Få mere at vide
Buerkle™ Trevejsventiler
Materiale:
PVDF
Polypropylen, Polyethylen
Til brug med:
11 til 13 mm dia. Slange
5 til 7 mm dia. Slange
7 til 9 mm dia. Slange
9 til 11 mm dia. Slange
Samlet bredde (metrisk):
4 mm
6 mm
8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Til overførsel af væsker eller gasser for at frigive strømmen, blokere den eller ændre dens retning
PVDF trevejsventiler :
- fremragende kemisk resistens, gennemsigtig, velegnet til fødevarer
- Driftstemperatur: +0 op til +40° Modstandsdygtig over for kompression max. 1 bar
- Med monteringsplade for nem montering
PP/PE trevejsventiler :
- til industriel brug, rød/hvid
- Driftstemperatur: +5 op til +40° C
- Modstandsdygtig over for kompression max. 1 bar
- Med monteringsplade for nem montering
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | 2011/65/EF |
| Til brug med | 11 til 13 mm dia. Slange |
| Inkluderer | Monteringsplade |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 40 °C |
| Materiale | PVDF |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | 0 °C |
| Samlet bredde (metrisk) | 8 mm |
| Type | 3-vejs ventil |
| Bredde (metrisk) | 8 mm |