Få mere at vide
Buerkle™ Trevejsventiler
Artikelnummer. 10018270
Skift visning
Materiale:
PVDF
Polypropylen, Polyethylen
Til brug med:
11 til 13 mm dia. Slange
5 til 7 mm dia. Slange
7 til 9 mm dia. Slange
9 til 11 mm dia. Slange
Samlet bredde (metrisk):
4 mm
6 mm
8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Til brug med Samlet bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
10018270 Polypropylen, Polyethylen 5 til 7 mm dia. Slange 4 mm Hver
10454671 PVDF 5 til 7 mm dia. Slange 4 mm Hver
10232331 PVDF 7 til 9 mm dia. Slange 6 mm Hver
10777265 PVDF 11 til 13 mm dia. Slange 8 mm Hver
10054564 Polypropylen, Polyethylen 11 til 13 mm dia. Slange 8 mm Hver
10602391 Polypropylen, Polyethylen 7 til 9 mm dia. Slange 6 mm Hver
10798711 PVDF 9 til 11 mm dia. Slange 8 mm Hver
10221711 Polypropylen, Polyethylen 9 til 11 mm dia. Slange 8 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10018270 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 86060060
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Trevejsventiler bruges til overførsel af væsker eller gasser for at frigive strømmen, blokere den eller ændre dens retning.
Til overførsel af væsker eller gasser for at frigive strømmen, blokere den eller ændre dens retning
PVDF trevejsventiler :
  • fremragende kemisk resistens, gennemsigtig, velegnet til fødevarer
  • Driftstemperatur: +0 op til +40° Modstandsdygtig over for kompression max. 1 bar
  • Med monteringsplade for nem montering
PP/PE trevejsventiler :
  • til industriel brug, rød/hvid
  • Driftstemperatur: +5 op til +40° C
  • Modstandsdygtig over for kompression max. 1 bar
  • Med monteringsplade for nem montering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Red
Til brug med (applikation) Flow Control
Til brug med 5 til 7 mm dia. Slange
Inkluderer Monteringsplade
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 40 °C
Materiale Polypropylen, Polyethylen
Min. Driftstemperatur (metrisk) 5 °C
Samlet bredde (metrisk) 4 mm
Type 3-vejs ventil
Længde (metrisk) 54 mm