Få mere at vide
Cole-Parmer™ SI-200 Series Stuart™ Shaking Incubator
Artikelnummer. p-7184907
Holder:
1 l
Mellem kapacitet - 51 l
Stor kapacitet - 115 l
Inkluderer:
Installationskvalifikation/driftskvalifikation (IQ/OQ)
USB-kabel
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10257954
Brand: Cole-Parmer™ 7952004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kombinationen af rysteapparat og inkubator gør denne SI-200 Series Stuart™ Shaking Incubator ideel til cellekulturprocedurer.
  • Mikroprocessorstyret rystehastighed sikrer nøjagtighed.
  • Tvungen luftcirkulation sikrer ensartet temperatur inde i kammeret.
  • Indstil og se nemt temperatur og hastighed på den digitale skærm.
  • Unik udtrækkelig platform gør det nemt at flytte ting ind og ud.
  • Disse rysteinkubatorer har en orbital rystende bevægelse for at sikre ensartet blanding, mens de fremmer bakterievækst.
  • Alle modeller har en timer, der kan indstilles fra 1 sekund til 9 dage.
  • Når timeren er tællet ned, lyder en alarm, og rystningen stopper, mens inkubatoren fortsætter med at køre.
  • Den udtrækkelige platform giver nem adgang til prøverne bagerst i inkubatoren, men låses sikkert på plads under drift.
  • Et alsidigt klemmesystem holder kolber sikkert på plads (op til 1 l kolber for 51 l modeller og op til 2 l kolber for 115 l modeller).
  • Indbygget USB-forbindelse og dedikeret software muliggør langtidsovervågning af inkubatortemperaturen via en pc.
  • Bestil modellerne 79520-02 eller 79520-18 med IQ/OQ (Installation Qualification/Operational Qualification) dokumentation for at hjælpe dig med at overholde tilsynsmyndigheders krav.
Tekniske data
Hastighedsområde 30 til 300 rpm
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 350 W
Spænding 230 V
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 60 °C
Watt 350 W
Holder 1 l
Produkttype Rysteinkubator
Frekvens 50 Hz
Diameter (metrisk) 16 mm
Vise Digital
Inkluderer USB-kabel